Läs mer
CXCR2-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16499776
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499776 50 mg -
16495957 5 mg -
16492676 25 mg 25mg
16484496 100 mg 100mg
16460719 1 mg -
16413238 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16499776 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101022
MedChemExpress CXCR2-IN-1 is a central nervous system penetrant CXCR2 antagonist with a pIC50 of 9.3.
CXCR2-IN-1 is a central nervous system penetrant CXCR2 antagonist with a pIC50 of 9.3.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CXCR2-IN-1
CAS 1873376-49-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H20Cl2FN3O4S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5.4 mg/mL (11.34 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER ClC1=CC=C(NC(NC2=CC=CC(F)=C2Cl)=O)C(O)=C1S(=O)(C3CCN(C)CC3)=O
Molekylvikt (g/mol) 476.35
Formel vikt 476.35
Procent renhet 99.26%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation