Läs mer
Beschreibung
CXCR3 Monoclonal specifically detects CXCR3 in Rat samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CXCR3 |
| Användningsområden | CyTOF, Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | 868013R |
| Konjugera | FITC |
| Utspädning | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | CD183, CD183 antigen, chemokine (C-X-C motif) receptor 3, chemokine (C-X-C) receptor 3, CKR-L2IP-10 receptor, CMKAR3, C-X-C chemokine receptor type 3, CXC-R3, CXCR-3, G protein-coupled receptor 9CD182, GPR9Mig-R, Interferon-inducible protein 10 receptor, IP10 receptor, IP10-R, Mig receptor, MigR |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | NS0 mouse myeloma cell line transfected with rat CXCR3, Accession # Q9J119 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?