missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
CXCR4 Monoclonal antibody specifically detects CXCR4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CXCR4 |
| Användningsområden | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | 247506 |
| Konjugera | mFluor Violet 450 SE |
| Utspädning | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CD184, chemokine (C-X-C motif) receptor 4, chemokine (C-X-C motif), receptor 4 (fusin), C-X-C chemokine receptor type 4, CXC-R4, CXCR-4, D2S201ESDF-1 receptor, FB22, Fusin, HM89NPYRL, HSY3RR, LAP3, LCR1, LESTRCD184 antigen, Leukocyte-derived seven transmembrane domain receptor, leukocyte-derived seven-transmembrane-domain receptor, lipopolysaccharide-associated protein 3, neuropeptide Y receptor Y3, NPY3RWHIM, NPYR, NPYY3R, pCXCR4, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane-segment receptor, spleen, Stromal cell-derived factor 1 receptor |
| Värd art | Rat |
| Immunogen | Y3 rat myeloid cell line transfected with mouse CXCR4, Met1-Ser359, Accession # P70658 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?