missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CXCR4 Antibody (374606), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB4287H
4585.75 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CXCR4 Monoclonal antibody specifically detects CXCR4 in Feline samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Specifikationer
| CXCR4 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Growth and Development, Immunology, Innate Immunity, Metastasis, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cells | |
| 7852 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 374606 | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| CD184, chemokine (C-X-C motif) receptor 4, chemokine (C-X-C motif), receptor 4 (fusin), C-X-C chemokine receptor type 4, CXC-R4, CXCR-4, D2S201ESDF-1 receptor, FB22, Fusin, HM89NPYRL, HSY3RR, LAP3, LCR1, LESTRCD184 antigen, Leukocyte-derived seven transmembrane domain receptor, leukocyte-derived seven-transmembrane-domain receptor, lipopolysaccharide-associated protein 3, neuropeptide Y receptor Y3, NPY3RWHIM, NPYR, NPYY3R, pCXCR4, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane-segment receptor, spleen, Stromal cell-derived factor 1 receptor | |
| HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with feline CXCR4, Met1-Ser353, Accession # P56498 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Feline | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering