missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CXCR6 Antibody (221002), DyLight 650, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB2145W
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CXCR6 Monoclonal antibody specifically detects CXCR6 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| CXCR6 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 221002 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| BONZOG-protein coupled receptor bonzo, CD186 antigen, CDw186, chemokine (C-X-C motif) receptor 6, C-X-C chemokine receptor type 6, CXC-R6, CXCR-6, G protein-coupled receptor, STRL33G-protein coupled receptor STRL33, TYMSTRCD186 | |
| CHO Chinese hamster ovary cell line transfected with mouse CXCR6, Met1-Leu351, Accession # Q9EQ16 | |
| 0.1 mL | |
| Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites | |
| 10663 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering