Läs mer
CXCR7 modulator 2, MedChemExpress
Produktkod. 16457297
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16457297 5 mg
16420887 50 mg
16415436 100 mg
16404588 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16457297 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112154
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CXCR7 modulator 2 is a modulator of C-X-C Chemokine Receptor Type 7 (CXCR7), with a Ki of 13 nM.
CXCR7 modulator 2 is a modulator of C-X-C Chemokine Receptor Type 7 (CXCR7), with a Ki of 13 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CXCR7 modulator 2
CAS 2227426-37-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H42N6O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (478.30 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@H]1[C@H](O2)CC[C@H]2C1)N3CCC([C@H](CC(N)=O)N4CCCN(C5=C(CC)C=CN6C5=NC=C6)CC4)CC3
Molekylvikt (g/mol) 522.68
Formel vikt 522.68
Procent renhet 98.39%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation