Läs mer
CY 208-243, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001216
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 30001216
Brand: Tocris Bioscience 1249/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Selective D1-like agonist
Centrally active dopamine D1 receptor agonist, selective over D2 receptor sites. Stimulates adenylate cyclase in rat striatal homogenates with an EC50 of 125 nM. Unlike SKF 38393 (Cat. No. 0922), it exerts antiParkinsonian activity in animal models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100999-26-6
Molekylformel C19H18N2
Molekylvikt (g/mol) 274.367
InChI-nyckel WRNKIDLXXXIELU-IEBWSBKVSA-N
Synonym indolophenanthridine, 4,6,6a,7,8,12b-hexahydro-7-methylindolo 4,3-ab-phenanthridine, indolo 4,3-ab phenanthridine, 4,6,6a,7,8,12b-hexahydro-7-methyl-, trans--, 6ar,12br-7-methyl-4,6,6a,7,8,12b-hexahydroindolo 4,3-ab phenanthridine, tocris-1249, biomol-nt_000032, d0bq8m, d0f5vr, --6ar,12br-4,6,6a,7,8,12b-hexahydro-7-methylindolo 4,3-a phenanthridin
PubChem CID 58144
LEDER CN1CC2=CC=CC=C2C3C1CC4=CNC5=CC=CC3=C45
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CY 208-243
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 274.36
Procent renhet >98%