Läs mer
Cytiva Cy™3.5 bis-Reactive Dye Pack
Produktkod. 11788268 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11788268
Brand: Cytiva PA23500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Contains fluors carrying two reactive groups on each dye molecule for general labeling of protein amine groups
  • Convenient way to label antibodies, proteins, drugs, and oligonucleotides
  • For use in ELISA, immunoprecipitation, and blotting applications
  • Dyes are packaged in premixed amounts
  • Foil-sealed to ensure consistent labeling
  • Kit contains five vials of dye
  • Each vial is sufficient for labeling 1 mg of protein, or 30 nmol of amino groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) ELISA, Immunoprecipitation, and Blotting Applications
Kvantitet 1 Kit
Produkttyp Bis-Reactive Dye Pk.
Kit Innehåll 5 Vials or Dye
Etikett eller färgämne Cy3.5
Produktlinje Cy
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1