Läs mer
Cytiva Cy™3B Mono-reactive Maleimide Fluorescent Dyes
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
CyDye™ fluors are versatile fluorophores designed for a broad range of applications. CyDye™ fluors produce high sensitivity and highly reproducible performance at a biologically suitable pH range of 3 to 10.
Cy™3B Maleimides is a more selective method of antibody labeling that reduces the possibility of the label interfering with subsequent antibody-antigen reactions.
- The use of multicolor CyDye™ flours enables multiplexing without crosstalk for high accuracy
- CyDye™ flours readily dissolve in aqueous buffers, which eliminates the need of organic solvents
- High purity and thorough QC testing generate high levels of chromophore and reactive dye content
- Narrow excitation and emission bands result in discrete signals from each fluor
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | 100% Cy3B (maleimide) |
| Formatera | Solid |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Cy3B Maleimide |
| Molekylvikt (g/mol) | 796 |
| Löslighet | Soluble in cold and hot water |
| Etikett eller färgämne | Cy3B |
| Färg | Red |
| Emission | 570 |
| Excitation | 559 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cy 3B maleimide, 1 mg
- Fara||
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).