Läs mer
Cytiva Cy ™3B Monoreaktiva NHS Ester Fluorescerande Färgämnen
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
Beskrivning
CyDye™ fluor är mångsidiga fluoroforer designade för ett brett spektrum av applikationer. CyDye™ Fluor ger hög känslighet och mycket reproducerbar prestanda vid ett biologiskt lämpligt pH-område på 3 till 10. Användningen av multicolor CyDye™ mjöl möjliggör multiplexering utan överhörning för hög noggrannhet.
Cy ™3B NHS Ester tillhandahåller riktad och specifik märkning av aminrester på antikroppar, peptider eller oligonukleotider.
- Löser sig lätt i och producerar en stabil signal i vattenhaltiga buffertar (inget behov av organiska lösningsmedel)
- Hög renhet och noggrann QC-testning genererar höga nivåer av kromoforer och reaktivt färgämne
- Smala excitations- och emissionsband resulterar i diskreta signaler från varje fluor
- Uppvisar större polarisationsområde än konventionella fluorrör
- Fluorescenslivslängd på 2,8 ns
- Hög fluorescensintensitet
- Låg ospecifik bindning
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | 100 % Cy3B (NHS-ester) |
| Formatera | Fast |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Cy3B NHS Ester |
| Molekylvikt (g/mol) | 771 |
| Renhet | >99% |
| Löslighet | Löslig i vattenhaltiga buffertar |
| Etikett eller färgämne | Monoreaktiv NHS-ester |
| Färg | Rött |
| Emission | 570 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- cy3B NHS ester
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: cy3B (NHS ester)