Läs mer
Cytiva Cy ™3B Monoreaktiva NHS Ester Fluorescerande Färgämnen
Produktkod. 15323224 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15323224 25 mg 25mg
10347389 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15323224 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer PA63106
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kombinerar exceptionell fotostabilitet med ljusa och intensiva signaler. Cytiva Cy ™3B NHS Ester Mono-Reactive CyDye™ tillhandahåller riktad och specifik märkning av aminrester på antikroppar, peptider eller oligonukleotider i fluorescenspolarisationsapplikationer.
CyDye™ fluor är mångsidiga fluoroforer designade för ett brett spektrum av applikationer. CyDye™ Fluor ger hög känslighet och mycket reproducerbar prestanda vid ett biologiskt lämpligt pH-område på 3 till 10. Användningen av multicolor CyDye™ mjöl möjliggör multiplexering utan överhörning för hög noggrannhet.
Cy ™3B NHS Ester tillhandahåller riktad och specifik märkning av aminrester på antikroppar, peptider eller oligonukleotider.
  • Löser sig lätt i och producerar en stabil signal i vattenhaltiga buffertar (inget behov av organiska lösningsmedel)
  • Hög renhet och noggrann QC-testning genererar höga nivåer av kromoforer och reaktivt färgämne
  • Smala excitations- och emissionsband resulterar i diskreta signaler från varje fluor
  • Uppvisar större polarisationsområde än konventionella fluorrör
  • Fluorescenslivslängd på 2,8 ns
  • Hög fluorescensintensitet
  • Låg ospecifik bindning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering 100 % Cy3B (NHS-ester)
Formatera Fast
Kvantitet 25 mg
Produkttyp Cy3B NHS Ester
Molekylvikt (g/mol) 771
Renhet >99%
Löslighet Löslig i vattenhaltiga buffertar
Etikett eller färgämne Cy3
Färg Rött
Emission 570
Excitation 559
Visa mer Visa mindre
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1