Läs mer
Cytiva Cy ™5.5 Amidite
Produktkod. 11530654 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11530654 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11530654 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28904250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6818.89 SEK
    6075.11 SEK / 100mg
    Save 743.78 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
För CyDye™ inkorporering vid vilken position som helst i en oligonukleotid under syntes
CyDye™ Fluorer kombinerar exceptionell fotostabilitet med ljusa och intensiva signaler, vilket resulterar i hög känslighet och en mycket reproducerbar prestanda vid ett biologiskt lämpligt pH-område på 3 till 10.
  • Brett urval av CyDye™ fluor för proteinmärkning för användning i ELISA & immunoutfällning
  • Märkningsstrategi baserad på proteinegenskaper
  • Fluorescensavbildning med medelhög till hög genomströmning
  • Användbara märkta antikroppar möjliggör multiplexade analyser
  • Streptavidin-konjugerad CyDye™ fluorer för användning i flödescytometri och hybridisering in situ
  • Koppling av Cy-färgämnen tillåter märkt DNA att hybridisera till annat DNA
  • DNA-syntesreagens
Amersham™ CyDye™ fluor är mångsidiga fluoroforer designade för ett brett spektrum av applikationer. Användningen av multicolor CyDye™ fluor möjliggör multiplexering utan överhörning. Dessutom CyDye™ mjöl löser sig lätt i vattenhaltiga buffertar, vilket eliminerar behovet av organiska lösningsmedel. Den höga renheten och den noggranna QC-testningen av Amersham™ CyDye™ fluor genererar höga nivåer av kromoforer och innehåll av reaktiva färgämnen. Smala excitations- och emissionsband resulterar i diskreta signaler från varje fluor, vilket tillsammans med minimal överhörning bidrar till hög noggrannhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, borta från oförenliga material
Beskrivning Stabil
Etikett eller färgämne Cy5.5
Produktlinje Cy
Produkttyp Cy5.5 Amidit
Kvantitet 100 mg
Storlek 100 mg
Form Solid