Läs mer
MedChemExpress Cy2
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.49 g/mol |
| Löslighet | DMSO : ≥ 30 mg/mL (71.69 mM) |
| Innehåll och lagring | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 260430-02-2 |
| Synonym | Cyanine2 |