missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Cy2-SE (iodine)

Produktkod. 16431188
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
16431188 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16431188 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0826

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CY2-SE (Cyanine2 Succinimidyl Ester) is a dye for the labeling of amino-groups in peptides, proteins, and oligonucleotides.

Specifikationer

Kvantitet 5 mg
Produkttyp Dye Reagents
Molekylvikt (g/mol) 643.47 g/mol
Löslighet DMSO : 250 mg/mL (388.52 mM; Need ultrasonic)
Innehåll och lagring -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Frakt skick Room temperature
Mål HBV
CAS 186205-33-4
Synonym Cyanine2 Succinimidyl Ester (iodine)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.