Läs mer
MedChemExpress CY3
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 630.77 g/mol |
| Löslighet | H2O : 25 mg/mL (39.63 mM; Need ultrasonic) |
| Innehåll och lagring | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 146368-13-0 |
| Synonym | Sulfo-Cyanine3 |