Läs mer
Cytiva Cy ™3 Amidite
Produktkod. 11540884 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11540884 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11540884 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28917298
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4778.19 SEK
    4181.85 SEK / 100mg
    Save 596.34 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
För CyDye™ inkorporering vid vilken position som helst i en oligonukleotid under syntes
CyDye™ Fluorer kombinerar exceptionell fotostabilitet med ljusa och intensiva signaler, vilket resulterar i hög känslighet och en mycket reproducerbar prestanda vid ett biologiskt lämpligt pH-område på 3 till 10.
  • Brett urval av CyDye™ fluor för proteinmärkning för användning i ELISA & immunoutfällning
  • Märkningsstrategi baserad på proteinegenskaper
  • Fluorescensavbildning med medelhög till hög genomströmning
  • Användbara märkta antikroppar möjliggör multiplexade analyser
  • Streptavidin-konjugerad CyDye™ fluorer för användning i flödescytometri och hybridisering in situ
  • Koppling av Cy-färgämnen tillåter märkt DNA att hybridisera till annat DNA
  • DNA-syntesreagens
Amersham™ CyDye™ fluor är mångsidiga fluoroforer designade för ett brett spektrum av applikationer. Användningen av multicolor CyDye™ fluor möjliggör multiplexering utan överhörning. Dessutom CyDye™ mjöl löser sig lätt i vattenhaltiga buffertar, vilket eliminerar behovet av organiska lösningsmedel. Den höga renheten och den noggranna QC-testningen av Amersham™ CyDye™ fluor genererar höga nivåer av kromoforer och innehåll av reaktiva färgämnen. Smala excitations- och emissionsband resulterar i diskreta signaler från varje fluor, vilket tillsammans med minimal överhörning bidrar till hög noggrannhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För införlivande av Cy3 fluorescerande färgämnen i vilken position som helst i en oligonukleotid under syntes
Produkttyp Cy3 Amidit