Läs mer
Invitrogen™ Cy3™ Färgmärkt Anti-miR™ Negativ kontroll #1
Produktkod. 10407114
Change view
Kvantitet:
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10407114 5 nmol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10407114 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM17011
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Cy3™ Färgmärkt Anti-miR™ Negativ kontroll #1
Invitrogen™ Cy ™3 –färgämnesmärkt syntetisk miRNA-hämmare för funktionell miRNA-analys. 5 nmol tillförs, renad och redo att transfekteras. Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-hämmare är kemiskt modifierade, enkelsträngade nukleinsyror utformade för att specifikt binda till och hämma endogena mikroRNA (miRNA)-molekyler. Dessa färdiga att använda inhibitorer kan introduceras i celler med hjälp av transfektion eller elektroporationsparametrar liknande de som används för siRNA. Cy ™3 Dye Märkt Anti-miR™ Negativ kontroll #1 är en slumpmässig sekvens Anti-miR molekyl som har testats omfattande i mänskliga cellinjer och vävnader och validerats för att inte ge några identifierbara effekter på känd miRNA-funktion. Det används för att övervaka transfektionseffektivitet i transfektionsexperiment med användning av Anti-miR miRNA-hämmare. Den fluorescerande märkningen möjliggör direkt observation av cellulärt upptag, distribution och lokalisering av kontrollen. Molekylen är märkt i sin 5'-ände och har samma oligonukleotidsekvens som omärkt Anti-miR™ miRNA Inhibitor Negative Control #1 (SKU #AM17010).
Tillbehörsprodukter:
Finns också Anti-miR™ miRNA-hämmare (SKU #AM17000 och #AM17001). För att välja din miRNA-sekvens och beställning, besök GeneAssist™ miRNA Workflow Builder . FAM™ färgämnesmärkt Anti-miR™ Negativa kontroller (SKU #AM17012) är tillgängliga. De Pre-miR™ miRNA Starter Kit (SKU #AM1540) kan användas för att optimera transfektion av Pre-miR™ miRNA-prekursorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Anti-miR™ miRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C. Den är garanterad i 1 år vid förvaring torkad kl– 20 °C.
Kontrolltyp Negativ kontroll
RNAi typ miRNA-hämmare
Art Människa, Mus, Råtta
För användning med (applikation) miRNA & icke-kodande RNA-analys
Etikett eller färgämne Cy3
Produktlinje Ambion™ , Anti-miR™ , Cy ™3
Produkttyp miRNA-hämmare
Kvantitet 5 nmol
Frakt skick Torr is