Läs mer
Cytiva Cy3 NHS Ester Mono-Reactive CyDye
Produktkod. 11545045 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11545045 10 mg 10mg
11595075 25 mg 25mg
11535045 50 mg 50mg
10524205 1 mg 1mg
11585075 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11545045 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer PA13104
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för mycket exakt märkning av amingrupper. Cytiva Cy3 NHS Ester Mono-Reactive CyDye innehåller derivatiserade CyDyes som bara bär en reaktiv grupp på varje färgämnesmolekyl för korrekt märkning av amingrupper, till exempel på antikroppar, peptider eller oligonukleotider.
CyDye fluor är mångsidiga fluoroforer designade för ett brett spektrum av applikationer. CyDye Fluor ger hög känslighet och mycket reproducerbar prestanda vid ett biologiskt lämpligt pH-område på 3 till 10. Användningen av multicolor CyDye mjöl möjliggör multiplexering utan överhörning för hög noggrannhet.
Cy3 NHS Ester tillhandahåller riktad och specifik märkning av aminrester på antikroppar, peptider eller oligonukleotider.
  • Löser sig lätt i och producerar en stabil signal i vattenhaltiga buffertar (inget behov av organiska lösningsmedel)
  • Hög renhet och noggrann QC-testning genererar höga nivåer av kromoforer och reaktivt färgämne
  • Smala excitations- och emissionsband resulterar i diskreta signaler från varje fluor
  • Uppvisar större polarisationsområde än konventionella fluorrör
  • Fluorescenslivslängd på 2,8 ns
  • Hög fluorescensintensitet
  • Låg ospecifik bindning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Torkad
För användning med (applikation) För märkning via amingrupper är CyDyes lämpliga för användning i applikationer som fluorescensresonansenergiöverföring (FRET), tidsupplöst-fluorescensresonansenergiöverföring (TR-FRET) och fluorescenspolarisation (FP)
Kvantitet 10 mg
Produkttyp Cy3 NHS Ester
Kit Innehåll Folieförpackningar med i förväg uppmätt torkat färgämne
pH-intervall 3 till 10
Löslighet Löslig i vattenlösningar
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Etikett eller färgämne Cy3
Färg Rött
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1