Läs mer
MedChemExpress CY3-YNE
Produktkod. 16451178
Encompass_Preferred
Change view
5 mg
Produktkod.
16451178 5 mg
1 options
Produktkod. 16451178 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0818
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress CY3-YNE (Sulfo-Cyanine3-alkyne) is a dye for the labeling of soluble proteins, peptides, and oligonucleotides/DNA.
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Produkttyp Dye Reagents
Molekylvikt (g/mol) 668.84 g/mol
Löslighet DMSO : ≥ 30 mg/mL (44.85 mM)
Innehåll och lagring -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Frakt skick Room temperature
Mål HBV
CAS 1010386-62-5
Synonym Sulfo-Cyanine3-alkyne