Läs mer
Cytiva Cy ™3B Monoreaktiva NHS Ester Fluorescerande Färgämnen
Produktkod. p-8013301 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
Produktkod. 10347389
Brand: Cytiva PA63101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kombinerar exceptionell fotostabilitet med ljusa och intensiva signaler. Cytiva Cy ™3B NHS Ester Mono-Reactive CyDye™ tillhandahåller riktad och specifik märkning av aminrester på antikroppar, peptider eller oligonukleotider i fluorescenspolarisationsapplikationer.
CyDye™ fluor är mångsidiga fluoroforer designade för ett brett spektrum av applikationer. CyDye™ Fluor ger hög känslighet och mycket reproducerbar prestanda vid ett biologiskt lämpligt pH-område på 3 till 10. Användningen av multicolor CyDye™ mjöl möjliggör multiplexering utan överhörning för hög noggrannhet.
Cy ™3B NHS Ester tillhandahåller riktad och specifik märkning av aminrester på antikroppar, peptider eller oligonukleotider.
  • Löser sig lätt i och producerar en stabil signal i vattenhaltiga buffertar (inget behov av organiska lösningsmedel)
  • Hög renhet och noggrann QC-testning genererar höga nivåer av kromoforer och reaktivt färgämne
  • Smala excitations- och emissionsband resulterar i diskreta signaler från varje fluor
  • Uppvisar större polarisationsområde än konventionella fluorrör
  • Fluorescenslivslängd på 2,8 ns
  • Hög fluorescensintensitet
  • Låg ospecifik bindning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering 100 % Cy3B (NHS-ester)
Formatera Fast
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Cy3B NHS Ester
Molekylvikt (g/mol) 771
Renhet >99%
Löslighet Löslig i vattenhaltiga buffertar
Etikett eller färgämne Monoreaktiv NHS-ester
Färg Rött
Emission 570
Excitation 559
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • cy3B NHS ester
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: cy3B (NHS ester)