Läs mer
Cytiva Cy5.5 NHS Ester Mono-Reactive CyDye
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
50mg
5mg
Varje
Beskrivning
CyDye fluor är mångsidiga fluoroforer designade för ett brett spektrum av applikationer. CyDye Fluor ger hög känslighet och mycket reproducerbar prestanda vid ett biologiskt lämpligt pH-område på 3 till 10. Användningen av multicolor CyDye mjöl möjliggör multiplexering utan överhörning för hög noggrannhet.
Cy5.5 NHS Ester tillhandahåller riktad och specifik märkning av aminrester på antikroppar, peptider eller oligonukleotider.
- Löser sig lätt i och producerar en stabil signal i vattenhaltiga buffertar (inget behov av organiska lösningsmedel)
- Hög renhet och noggrann QC-testning genererar höga nivåer av kromoforer och reaktivt färgämne
- Smala excitations- och emissionsband resulterar i diskreta signaler från varje fluor
- Uppvisar större polarisationsområde än konventionella fluorrör
- Fluorescenslivslängd på 2,8 ns
- Hög fluorescensintensitet
- Låg ospecifik bindning
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Pulveriserad |
| För användning med (applikation) | För märkning via amingrupper. CyDyes är lämpliga för användning i applikationer som fluorescensresonansenergiöverföring (FRET), tidsupplöst fluorescensresonansenergiöverföring (TR-FRET) och fluorescenspolarisation (FP) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produkttyp | Cy5.5 NHS Ester |
| Kit Innehåll | Folieförpackningar av föruppmätt färgämne |
| pH-intervall | 3 till 10 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1128.42 |
| Löslighet | Löslig i kallt vatten och varmt vatten |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C, skyddad från ljus. Rekonstituerat material kan förvaras i upp till 2 veckor vid -°20 C i alikvoter för att undvika upprepade frysningsupptiningscykler. |
| Etikett eller färgämne | Cy5.5 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cy5.5 NHS ester, 50 mg
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Cy5.5 (NHS ester)