Läs mer
Cytiva Cy5.5 NHS Ester Mono-Reactive CyDye
Produktkod. 11585085 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
50mg
5mg
Varje
Produktkod. 11585085
Brand: Cytiva PA15605
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för mycket exakt märkning av amingrupper. Cytiva Cy5.5 NHS Ester Mono-Reactive CyDye innehåller derivatiserade CyDyes som bara bär en reaktiv grupp på varje färgämnesmolekyl för korrekt märkning av amingrupper, till exempel på antikroppar, peptider eller oligonukleotider.
CyDye fluor är mångsidiga fluoroforer designade för ett brett spektrum av applikationer. CyDye Fluor ger hög känslighet och mycket reproducerbar prestanda vid ett biologiskt lämpligt pH-område på 3 till 10. Användningen av multicolor CyDye mjöl möjliggör multiplexering utan överhörning för hög noggrannhet.
Cy5.5 NHS Ester tillhandahåller riktad och specifik märkning av aminrester på antikroppar, peptider eller oligonukleotider.
  • Löser sig lätt i och producerar en stabil signal i vattenhaltiga buffertar (inget behov av organiska lösningsmedel)
  • Hög renhet och noggrann QC-testning genererar höga nivåer av kromoforer och reaktivt färgämne
  • Smala excitations- och emissionsband resulterar i diskreta signaler från varje fluor
  • Uppvisar större polarisationsområde än konventionella fluorrör
  • Fluorescenslivslängd på 2,8 ns
  • Hög fluorescensintensitet
  • Låg ospecifik bindning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Pulveriserad
För användning med (applikation) För märkning via amingrupper är CyDyes lämpliga för användning i applikationer som fluorescensresonansenergiöverföring (FRET), tidsupplöst-fluorescensresonansenergiöverföring (TR-FRET) och fluorescenspolarisation (FP)
Kvantitet 5 mg
Produkttyp Cy5.5 NHS Ester
Kit Innehåll Folieförpackningar av föruppmätt färgämne
pH-intervall 3 till 10
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Etikett eller färgämne Cy5.5
Färg Blått
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1