Läs mer
Cytiva Cy ™5 Amidite
Produktkod. 11520654 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11520654 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11520654 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28904249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5011.94 SEK
    4384.96 SEK / 100mg
    Save 626.98 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
För CyDye™ inkorporering vid vilken position som helst i en oligonukleotid under syntes
CyDye™ Fluorer kombinerar exceptionell fotostabilitet med ljusa och intensiva signaler, vilket resulterar i hög känslighet och en mycket reproducerbar prestanda vid ett biologiskt lämpligt pH-område på 3 till 10.
  • Brett urval av CyDye™ fluor för proteinmärkning för användning i ELISA & immunoutfällning
  • Märkningsstrategi baserad på proteinegenskaper
  • Fluorescensavbildning med medelhög till hög genomströmning
  • Användbara märkta antikroppar möjliggör multiplexade analyser
  • Streptavidin-konjugerad CyDye™ fluorer för användning i flödescytometri och hybridisering in situ
  • Koppling av Cy-färgämnen tillåter märkt DNA att hybridisera till annat DNA
  • DNA-syntesreagens
Amersham™ CyDye™ fluor är mångsidiga fluoroforer designade för ett brett spektrum av applikationer. Användningen av multicolor CyDye™ fluor möjliggör multiplexering utan överhörning. Dessutom CyDye™ mjöl löser sig lätt i vattenhaltiga buffertar, vilket eliminerar behovet av organiska lösningsmedel. Den höga renheten och den noggranna QC-testningen av Amersham™ CyDye™ fluor genererar höga nivåer av kromoforer och innehåll av reaktiva färgämnen. Smala excitations- och emissionsband resulterar i diskreta signaler från varje fluor, vilket tillsammans med minimal överhörning bidrar till hög noggrannhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Mörkblå
Innehåll och lagring Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus i torrt, svalt och välventilerat utrymme, borta från oförenliga material. Förvara behållaren väl tillsluten och försluten tills den ska användas
För användning med (applikation) Förbered sekvenseringsprimers för användning på ALFexpress, industriella applikationer som analytiskt reagens och forskning
Produkttyp Flourescet färgämne
Kvantitet 100 mg
Provvolym 100 mg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cy 5 Amidite, 100 mg
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .