Beskrivning
- Används för att underhålla QuantStudio Dx Real-Time PCR-systemet med 384-brunnsblock
- Se instrumentets användarguide för fullständiga instruktioner om användning
Specifikationer
Specifikationer
| Blockformat | 384-brunnar |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C ±5 °C. |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ DX Real Time PCR-instrument |
| Produkttyp | Kalibreringsplatta |
| För användning med (applikation) | Ren färgkalibrering |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 1 tallrik |
| Plattkompatibilitet | 384-brunnar |
| Kalibreringstyp | Ren färgkalibrering |
| Blockkonfigurationer | 384-brunnar |