Läs mer
CY5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(1E,3E,5E)-5-[1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-5-sulfoindol-2-ylidene]penta-1,3-dienyl]-1-ethyl-3,3-dimethylindol-1-ium-5-sulfonate |
| CAS | 146368-11-8 |
| Molekylformel | C33 H40 N2 O8 S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | CY5, 2-(5-(1-(5-Carboxypentyl)-3,3-dimethyl-5-sulfoindolin-2-ylidene)penta-1,3-dien-1-yl)-1-ethyl-3,3-dimethyl-3H-indol-1-ium-5-sulfonate, 2-((1E,3E,5E)-5-(1-(5-Carboxypentyl)-3,3-dimethyl-5-sulfoindolin-2-ylidene)penta-1,3-dien-1-yl)-1-ethyl-3,3-dimethyl-3H-indol-1-ium-5-sulfonate, 2-[5-[1-(5-Carboxypentyl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene]-1,3-pentadienyl]-1-ethyl-3,3-dimethyl-5-sulfo-3H-indolium |
| InChI formel | InChI=1S/C33H40N2O8S2/c1-6-34-27-18-16-23(44(38,39)40)21-25(27)32(2,3)29(34)13-9-7-10-14-30-33(4,5)26-22-24(45(41,42)43)17-19-28(26)35(30)20-12-8-11-15-31(36)37/h7,9-10,13-14,16-19,21-22H,6,8,11-12,15,20H2,1-5H3,(H2-,36,37,38,39,40,41,42,43) |
| LEDER | CC[N+]1=C(\C=C\C=C\C=C/2\N(CCCCCC(=O)O)c3ccc(cc3C2(C)C)S(=O)(=O)O)C(C)(C)c4cc(ccc14)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-[(1E,3E,5E)-5-[1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-5-sulfoindol-2-ylidene]penta-1,3-dienyl]-1-ethyl-3,3-dimethylindol-1-ium-5-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 656.809 |
| Formel vikt | 656.223 |