Läs mer
MedChemExpress CY7-SE
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 779.92 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 25 mg/mL (32.05 mM; Need ultrasonic) |
| Innehåll och lagring | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 477908-53-5 |
| Synonym | Sulfo-Cyanine7 Succinimidyl Ester |