Läs mer
Cyadox, TRC
Produktkod. 30135471
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135471 100 mg
17964135 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135471 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC951400100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65884-46-0
Molekylformel C12 H9 N5 O3
Molekylvikt (g/mol) 271.23
Synonym Ciadox, Cyanoacetic Acid [(1,4-Dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]hydrazide, Cyanoacetic Acid (2-Quinoxalinylmethylene)hydrazide, N,N'-Dioxide, 2-Cyanoacetic Acid 2-[(1,4-Dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]hydrazide
IUPAC-namn 2-cyano-N-[(E)-(1,4-dioxidoquinoxalin-1,4-diium-2-yl)metylideneamino]acetamid
LEDER [O-][n+]1cc(\C=N\NC(=O)CC#N)[n+]([O-])c2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyadox
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9N5O3/c13-6-5-12(18)15-14-7-9-8-16(19)10-3-1-2-4-11(10)17(9)20/h1-4,7-8H,5H2,(H,15,18)/b14-7+
Formel vikt 271.0705
Procent renhet >95%