Läs mer
Cyamemazin, TRC
Produktkod. 17962525
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962525 10 mg
17954425 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17962525 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC95150010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3546-03-0
Molekylformel C19 H21 N3 S
Molekylvikt (g/mol) 323.46
Synonym 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-10H-phenothiazine-2-carbonitrile (ACI), Phenothiazine-2-carbonitrile, 10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]- (6CI, 7CI, 8CI), 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazine-2-carbonitrile, 2-Cyano-10-(3-dimethylamino-2-methylpropyl)phenothiazine, 7204 R. E., 7204 RP, Ciamatil, Cianatil, Cyamemazin, Cyamemazine, Cyamepromazine, Cyamepromezine, F. I. 6229, Kyamepromazine, R.P. 7204, Tercian, TH 2602
IUPAC-namn 10-[3-(dimetylamino)-2-metylpropyl]fenotiazin-2-karbonitril
LEDER CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyamemazine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21N3S/c1-14(12-21(2)3)13-22-16-6-4-5-7-18(16)23-19-9-8-15(11-20)10-17(19)22/h4-10,14H,12-13H2,1-3H3
Formel vikt 323.1456
Procent renhet >95%