Läs mer
Cyanamide-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanamide-13C |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1 |
| Formel vikt | 43.0252 |