Läs mer
Cyanamide-15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanamide-15N2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i2+1,3+1 |
| Formel vikt | 44.016 |