Läs mer
Cyanamide, 50% w/w aq. soln., stab.
Produktkod. 15419179
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15419179
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20448.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 420-04-2 | CH2N2 | 42.041 g/mol
Det används i stor utsträckning vid tillverkning av läkemedel och andra organiska föreningar. Cyanamid användes som kvävekälla vid termisk omvandling av metalloxidnanopartiklar till nanokristallina metallnitrider. Det användes i syntesen av mesoporös grafitisk C3N4. Cyanamid i vattenlösning eller i form av dess kalciumsalt används som gödningsmedel inom jordbruket. Det är en potent hämmare av leveraldehyddehydrogenaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i stor utsträckning vid tillverkning av läkemedel och andra organiska föreningar. Cyanamid användes som kvävekälla vid termisk omvandling av metalloxidnanopartiklar till nanokristallina metallnitrider. Det användes i syntesen av mesoporös grafitisk C3N4. Cyanamid i vattenlösning eller i form av dess kalciumsalt används som gödningsmedel inom jordbruket. Det är en potent hämmare av leveraldehyddehydrogenaser.
Löslighet
Lösligt i vatten (85 g/100 ml (25 °C). Löslig i organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Kan bilda fällningar vid lagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 420-04-2
Molekylformel CH2N2
Molekylvikt (g/mol) 42.041
MDL-nummer MFCD00007572
InChI-nyckel XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
PubChem CID 9864
ChEBI CHEBI:16698
IUPAC-namn cyanamid
LEDER C(#N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanamide
Namnnotering stabilized
Densitet 1.06
pH 4.2
Flampunkt None
Odör Odorless
Linjär formel H2NCN
Brytningsindex 1.395
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1732569
Känslighet Light sensitive; May form a precipitate
Merck Index 14,2684
Löslighetsinformation Soluble in water (85g/100 ml (25°C). Soluble in organic solvents.
Formel vikt 42.04
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.