Läs mer
Cyanamide, 95%, stabilized
Produktkod. 10135823 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10135823 500 g Glass bottle 500g
10130412 25 g Glass bottle 25g
10110462 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10135823 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181955000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 420-04-2 | CH2N2 | 42.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 420-04-2
Molekylformel CH2N2
Molekylvikt (g/mol) 42.04
MDL-nummer MFCD00007572
InChI-nyckel XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
PubChem CID 9864
ChEBI CHEBI:16698
IUPAC-namn cyanamide
LEDER C(#N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanamide
Namnnotering 95%
Smältpunkt 40.0°C to 47.0°C
Färg White
Kokpunkt 260.0°C
Flampunkt 141°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (Argentometry)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel H2NCN
Kvantitet 500 g
Beilstein 03, IV, 145
Fieser 01,170; 03,71; 05,168; 12,147
Merck Index 15, 2674
Löslighetsinformation Solubility in water: 775g/L. Other solubilities: soluble in alchol,phenols,amines,ethers,ketones,slightly soluble in benzene and halogenated,hydrocarbons
Stabilisator 0.1% (typically) formic acid
Formel vikt 42.04
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyanamide, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.