Läs mer
Cyanamide, TRC
Produktkod. 30350458
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30350458 25 g
1 options
Produktkod. 30350458 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC95250025G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanamide
CAS 420-04-2
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C H2 N2
Kvantitet 25 g
Synonym Alzogur, Amidocyanogen, Carbamonitrile, Carbimide, Cyanamide F 1000, Cyanoamine, Cyanogen nitride, Cyanogenamide, Deurbraak, Dormex, Dyhard VP 111, F 1000, Hydrogen cyanamide, N-Cyanoamine, NSC 24133, TsAKS
InChI formel InChI=1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2
LEDER NC#N
IUPAC-namn cyanamide
Molekylvikt (g/mol) 42.04
Formel vikt 42.0218