Läs mer
Cyanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanamide |
| CAS | 420-04-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C H2 N2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Alzogur, Amidocyanogen, Carbamonitrile, Carbimide, Cyanamide F 1000, Cyanoamine, Cyanogen nitride, Cyanogenamide, Deurbraak, Dormex, Dyhard VP 111, F 1000, Hydrogen cyanamide, N-Cyanoamine, NSC 24133, TsAKS |
| InChI formel | InChI=1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2 |
| LEDER | NC#N |
| IUPAC-namn | cyanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 42.04 |
| Visa mer |