Läs mer
Cyanazine Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanazine acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14ClN5O2/c1-4-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)5(16)17/h4H2,1-3H3,(H,16,17)(H2,11,12,13,14,15) |
| Formel vikt | 259.0836 |