missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyanazine Amide, TRC

Produktkod. 30365157
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365157 25 mg
30356949 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30365157 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC95355525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 36576-42-8
Molekylformel C9H15ClN6O
Molekylvikt (g/mol) 258.71
Synonym 2-[[4-Chloro-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methylpropanamide, 2-Chloro-4-(1-carbamoyl-1-methylethylamino)-6-ethylamino-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4-(1-carbamoyl-1-methylethylamino)-6-ethylamino-s-triazine, BV 453, Cyanazine II
IUPAC-namn 2-[[4-chloro-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methylpropanamide
LEDER CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C(=O)N)n1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyanazine Amide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H15ClN6O/c1-4-12-7-13-6(10)14-8(15-7)16-9(2,3)5(11)17/h4H2,1-3H3,(H2,11,17)(H2,12,13,14,15,16)
Formel vikt 258.0996
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.