Läs mer
Cyanide (CN-) @ 1000 mg/L in 0.1% NaOH, VHG™
Beskrivning
Cyanide (CN-) @ 1000 mg/L in 0.1% NaOH
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 57-12-5 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute NaOH |
| Kvantitet | 500 ml |