Läs mer
Mettler Toledo™ Cyanid halvcellselektrod
Produktkod. 11977701
Change view
Material:
Solid State-membran
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11977701 Solid State-membran Varje
1 options
Produktkod. 11977701 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51107681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15250.00 SEK
    12994.51 SEK / Paket med 1
    Save 2255.49 SEK
    14% Av
I lager
Specifikationer
Material Solid State-membran
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
pH-intervall 4 till 13