Läs mer
Cyanid standardlösning, jon HIQU, Chem-Lab
Produktkod. 11969042
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11969042 500 mL 100ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11969042 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL01.0371.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    393.93 SEK / 100ml
    Save 85.07 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Används för att lösa upp metaller och deras malmer. Cyanid standardlösning, jon HIQU, Chem-Lab består av 2,503 g kaliumcyanid per liter vatten. Lösningen innehåller 1000 μg/ml CN - (± 2 μg, vid -20°°C).
Cyanidstandardlösning används för att lösa upp metaller och deras malmer. Det används också i klinisk kemi och i reningsanläggningar för avloppsvatten för att bestämma koncentrationen av lösta och partikelformiga material. Kaliumcyanid är mycket giftigt. I vattenlösning dissocieras KCN till hydratiserat kalium (K+ ) joner och cyanid (CN− ) joner.
Specifikationer
CAS 151-50-8
Densitet 1.00g/mL
Molekylformel CKN
Koncentration 1000 μg/ml CN− (±2 μg, vid −20 °C)
InChI-nyckel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
LEDER [C-]#N.[K+]
IUPAC-namn kalium; cyanid
Molekylvikt (g/mol) 65.116
PubChem CID 9032
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 65,12 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2.503g KCN per 1L H2O
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyanide standard solution 1000 µg/ml for IC (Ion HIQU)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium cyanide