Läs mer
Cyanid, standardlösning, Specpure™ CN∣ - 1000 μg/ml
Produktkod. 11340448
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11340448 100 mL 100ml
11410620 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043804.AE
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
KCN i 0,1 % NaOH
Cyanid, standardlösning används för att lösa metaller och deras malmer. Det används också i klinisk kemi och i reningsanläggningar för avloppsvatten för att bestämma koncentrationen av lösta och partikelformiga material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel KCN in 0.1% NaOH
MDL-nummer MFCD00468042
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanide
Namnnotering Standardlösning
Odör Luktfritt
Densitet 1 g/cm3 vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Löslighet Blandbar med vatten
Typ Standard
Kvantitet 100 mL
Kvalitet Specpure
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) CN: 1000μg/mL
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Cyanide, standard solution, Specpure, CN 1000µg/ml
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium cyanide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.