Läs mer
Cyanid, standardlösning, Specpure™ CN∣ - 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11410620
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11410620
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043804.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KCN in 0.1% NaOH
Cyanid, standardlösning används för att lösa metaller och deras malmer. Det används också i klinisk kemi och i reningsanläggningar för avloppsvatten för att bestämma koncentrationen av lösta och partikelformiga material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel KCN in 0.1% NaOH
MDL-nummer MFCD00468042
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyanide
Namnnotering Standard Solution
Odör Odorless
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Löslighet Miscible with water
Kvantitet 500 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) CN: 1000μg/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.