Läs mer
WTW™ Cyanidtestsatser
Produktkod. 10009670
Change view
Räckvidd:
0,002 till 0,500 mg/L
0,010 till 0,500 mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räckvidd unitSize
10009670 0,002 till 0,500 mg/L Varje
11781073 0,010 till 0,500 mg/L Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10009670 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 250492
Testmaterial för AQA av fotometrisk rutin och vattenanalys för resultatsäkerhet på flera nivåer photoLab™ , pHotoFlex™ och testkit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 38 405 D13/ISO 6703
Volym (metrisk) 25 mL
För användning med (applikation) Mätning av cyanid i avloppsvatten från elektroplätering och metallbearbetningsverk, dricksvatten
För användning med (utrustning) PhotoLab S12, PhotoLab Spectral
Inkluderar Kyvetter som mäter 10 mm, 20 mm och 50 mm
Kvantitet 100 pack
Räckvidd 0,002 till 0,500 mg/L
Typ Testpulver