Läs mer
WTW™ Cyanidtestsatser
Produktkod. 11781073
Change view
Räckvidd:
0,002 till 0,500 mg/L
0,010 till 0,500 mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
11781073 0,010 till 0,500 mg/L Paket med 25
10009670 0,002 till 0,500 mg/L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11781073 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 250344
 Begränsad artikel
I lager
Testmaterial för AQA av fotometrisk rutin och vattenanalys för resultatsäkerhet på flera nivåer photoLab™ , pHotoFlex™ och testkit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 38 405 D13/ISO 6703
Volym (metrisk) 25 mL
För användning med (applikation) Mätning av cyanid i avloppsvatten från elektroplätering och metallbearbetningsverk, dricksvatten
För användning med (utrustning) PhotoLab S6, PhotoLab S12, PhotoLab Spectral, Photoflex 0,01 - 0,30mg/L CN
Kvantitet 100 pack
Räckvidd 0,010 till 0,500 mg/L
Typ Testpulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyanide Cell Test (free and readily liberated cyanide) Method: photometric 0.010 - 0.500 mg/l CN
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: troclosene sodium, dihydrate