Läs mer
WTW™ Cyanidtestsatser
Produktkod. p-8001955
Räckvidd:
0,002 till 0,500 mg/L
0,010 till 0,500 mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Produktkod. 10009670
Brand: WTW™ 250492
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Testmaterial för AQA av fotometrisk rutin och vattenanalys för resultatsäkerhet på flera nivåer photoLab™ , pHotoFlex™ och testkit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 38 405 D13/ISO 6703
Volym (metrisk) 25 mL
För användning med (applikation) Mätning av cyanid i avloppsvatten från elektroplätering och metallbearbetningsverk, dricksvatten
För användning med (utrustning) PhotoLab S12, PhotoLab Spectral
Inkluderar Kyvetter som mäter 10 mm, 20 mm och 50 mm
Kvantitet 100 pack
Räckvidd 0,002 till 0,500 mg/L
Typ Testpulver