missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyanidin 3-O-Rutinoside (75%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanidin-3-O-rutinoside chloride (Keracyanin) |
| CAS | 18719-76-1 |
| Molekylformel | C27 H31 O15 . Cl |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-Benzopyrylium, 3-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-, chloride (1:1), 1-Benzopyrylium, 3-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-, chloride (9CI), Keracyanin (6CI,7CI,8CI), 3-O-Rutinosylcyanidin, 7,4'-Dihydroxyflavilium chloride, Antirrhinin, Cyanidin 3-O-rutinoside, Cyanidin 3-O-rutinoside chloride, Cyanidin 3-rhamnoglucoside, Cyanidin 3-rhamnosylglucoside, Cyanidin 3-rutinoside, Cyanidol 3-rhamnoglucoside, Cyaninoside, Meralop, Prunicyanin, Sambucin, Cyanidin 3-rutinoside chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30O15.ClH/c1-9-19(32)21(34)23(36)26(39-9)38-8-18-20(33)22(35)24(37)27(42-18)41-17-7-12-14(30)5-11(28)6-16(12)40-25(17)10-2-3-13(29)15(31)4-10;/h2-7,9,18-24,26-27,32-37H,8H2,1H3,(H3-,28,29,30,31);1H/t9-,18+,19-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27+;/m0./s1 |
| LEDER | [Cl-].C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3cc4c(O)cc(O)cc4[o+]c3c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5R,6S)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychromenylium-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-methyloxane-3,4,5-triol;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 630.98 |
| Formel vikt | 630.1351 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?