Läs mer
Cyanidin Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanidin chloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O6.ClH/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H |
| Formel vikt | 322.0244 |