Läs mer
Cyanin 5 bihexansyrafärg, kaliumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanine 5 Bihexanoic Acid Dye, Potassium Salt |
| CAS | 252255-40-6 |
| Molekylformel | C37H45KN2O10S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H46N2O10S2.K/c1-36(2)28-24-26(50(44,45)46)18-20-30(28)38(22-12-6-10-16-34(40)41)32(36)14-8-5-9-15-33-37(3,4)29-25-27(51(47,48)49)19-21-31(29)39(33)23-13-7-11-17-35(42)43;/h5,8-9,14-15,18-21,24-25H,6-7,10-13,16-17,22-23H2,1-4H3,(H3-,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].CC1(C)\C(=C/C=C/C=C/C2=[N+](CCCCCC(=O)O)c3ccc(cc3C2(C)C)S(=O)(=O)[O-])\N(CCCCCC(=O)O)c4ccc(cc14)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | kalium; (2E)-1-(5-karboxypentyl)-2-[(2E,4E)-5-[1-(5-karboxypentyl)-3,3-dimetyl-5-sulfonatoindol-1-ium-2-yl]penta-2,4-dienyliden]-3,3-dimetylindol-5-sulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 780.99 |
| Formel vikt | 780.2153 |