missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Cyanine 5 Tyramide

Beskrivning
Cyanine 5 Tyramide is a red fluorescent reagent widely used for tyramide signal amplification (TSA) in IHC, ICC, FISH and multicolor FISH. HRP catalyzes localized deposition of multiple tyramide molecules (catalyzed reporter deposition, CARD), binding the fluorescein tyramide to adjacent tyrosines to enhance fluorescent signal.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[5-[1,3-Dihydro-1-[6-[[(2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino-6-oxohexyl]3,3-dimethyl-5-sulfo-2 H-indol-2-ylidene]-1,3-pentadien-1-yl]-1-ethyl-3,3-dimethyl-5-sulfo-3 H-indolium inner salt |
| CAS | 1431148-26-3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Mål | Tyramide Signaling Amplification/TSA |
| Molekylformel | C41H49N3O8S2 |
| Formel vikt | 2020 |
| Renhet | 95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?