missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyano(1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyano(1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 59591-86-5 |
| Molekylformel | C12H11N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Cyano-2-(1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-acetic Acid Ethyl Ester |
| LEDER | NNc1ccc(Cc2ccc(NN)cc2)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.23 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?