Läs mer
alpha-Cyano-3-hydroxycinnamic acid, 98%
Produktkod. 10792581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10792581 5 g 5g
10533911 25 g 25g
10307870 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10792581 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163090050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 54673-07-3 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54673-07-3
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD00004203
InChI-nyckel HPLNTJVXWMJLNJ-YWEYNIOJSA-N
Synonym 2z-2-cyano-3-3-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 21338270
IUPAC-namn (Z)-2-cyano-3-(3-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)C=C(C#N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Cyano-3-hydroxycinnamic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 230.0°C to 233.0°C
Färg Green-Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel HOC6H4CH=C(CN)CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 520
Formel vikt 189.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • a-Cyano-3-hydroxycinnamic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.